About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9NO2
CAS号:
分子量:
163.17
Beilstein:
4308995
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
方案
98%
表单
solid
旋光性
[α]25/D −48°, c = 2 in chloroform
mp
131-133 °C (lit.)
官能团
phenyl
SMILES字符串
O=C1N[C@@H](CO1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H9NO2/c11-9-10-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,10,11)/t8-/m0/s1
InChI key
QDMNNMIOWVJVLY-QMMMGPOBSA-N
应用
用于合成 α-氨基酸以及制备 β-内酰胺抗生素。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
The Journal of Organic Chemistry, 56, 5385-5385 (1991)
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 40, 1077-1077 (1992)
Chromatograms
application for HPLC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持