Merck
441015
Sigma-Aldrich
(4R,5R)-1,3,2-二噁硫烷-4,5-二羧酸二甲酯 2,2-二氧化物
97%
别名:
(-)-2,3-O-磺酰基-L-酒石酸二甲酯, L-酒石酸环硫酸二甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8O8S
分子量:
240.19
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
光學活性
[α]20/D −73°, c = 2 in chloroform
mp
68-71 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)[C@@H]1OS(=O)(=O)O[C@H]1C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O8S/c1-11-5(7)3-4(6(8)12-2)14-15(9,10)13-3/h3-4H,1-2H3/t3-,4-/m1/s1
InChI 密鑰
YZPCWPMIVKWDOZ-QWWZWVQMSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3