Merck
163457
Sigma-Aldrich
L-(+)-酒石酸二甲酯
99%
别名:
L-(+)-Tartaric acid dimethyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[-CH(OH)CO2CH3]2
CAS号:
分子量:
178.14
Beilstein:
1726256
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
solid
光學活性
[α]22/D +21°, c = 2.5 in H2O
光學純度
ee: ≥99% (GLC)
bp
163 °C/23 mmHg (lit.)
mp
57-60 °C (dec.) (lit.)
密度
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O6/c1-11-5(9)3(7)4(8)6(10)12-2/h3-4,7-8H,1-2H3/t3-,4-/m1/s1
InChI 密鑰
PVRATXCXJDHJJN-QWWZWVQMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
(+)-L酒石酸二甲酯可与 四氟化硫反应,形成内消旋-2,3-二氟琥珀酸二甲酯。
它能够参与合成以下用于不对称合成的手性配体:
  • (2R, 3R)-1,4-二甲氧基-1,1,4,4-四苯基-2,3-丁二醇
  • (-)-(4S,5R)-4-(2-吡啶基)-5-(二苯基膦基)甲基-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环(PYDIPHOS)
  • (4R,5R)-α,α,α′,α′-2,2-六苯基-4,5-二甲醇-1,3-二氧戊环
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
Synthesis of (2R, 3R)-1, 4-dimethoxy-1, 1, 4, 4-tetraphenyl-2, 3-butanediol: A new C2-symmetric vicinal diol from dimethyl L-tartrate.
Nakayama K and Rainier JD.
Tetrahedron, 46(12), 4165-4170 (1990)
(-)-(4S, 5R)-4-(2-pyridyl)-5-(diphenylphosphino) methyl-2, 2-dimethyl-1, 3-dioxolane a new chiral ligand for enantioselective catalysis.
Chelucci G, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 5(3), 299-302 (1994)
Treatment of dimethyl (+)-L-tartrate with sulfur tetrafluoride.
Burmakov AI, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 19(2), 151-161 (1981)
Synthesis and structure of (4R, 5R)-a, a, a', a'-2, 2-hexaphenyl-4, 5-dimethanol-1, 3-dioxolane.
Irurre J, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 3(12), 1591-1596 (1992)