Merck
432768
Sigma-Aldrich
4,4'-二[2-(1-丙烯基)苯氧基]二苯甲酮,顺反混合物
97%
别名:
Bis(o -propenylphenoxy)benzophenone
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH=CHC6H4OC6H4)2CO
分子量:
446.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
43-45 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C\C=C\c1ccccc1Oc2ccc(cc2)C(=O)c3ccc(Oc4ccccc4\C=C\C)cc3
InChI
1S/C31H26O3/c1-3-9-23-11-5-7-13-29(23)33-27-19-15-25(16-20-27)31(32)26-17-21-28(22-18-26)34-30-14-8-6-12-24(30)10-4-2/h3-22H,1-2H3/b9-3+,10-4+
InChI 密鑰
JRZSSQRNBKDVDD-LQIBPGRFSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)