描述
Mass extinction co-efficient: 3.5 Lg-1cm-1
viscous solid or liquid
质量水平
表单
liquid
λmax
780-810 nm
荧光
λem ~1050 nm, quantum yield ~2% (NIR emission)
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
- 稳定的PBS溶液。在常见缓冲液、血清和血液中可混溶且稳定。
- 4 °C 避光保存。
- 适用激发波长:785 nm,808 nm,发射波长:900-1400 nm,峰值~1050 nm。
- 量子产率(QY) 〜2%,以IR-26为参考(0.5% Qy,1,2-二氯乙烷,808 nm激发)。量子产率约为普通 Hipco 单壁碳纳米管的 4 倍。
- 体内成像(例如血管)中,对于常见裸鼠,在~200 μL 溶液中注入 ~100-150 μg,但此剂量可适当调整。
- 染料的循环半衰期约为 1 小时。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3