Merck
160458
Sigma-Aldrich
N,N′-(1,3-亚苯基)二马来酰亚胺
97%
别名:
1,1′-(1,3-亚苯基)双[1H -吡咯-2,5-二酮], 1,3-亚苯基双马来酰亚胺, 1,3-双马来酰亚胺苯, 1-[3-(2,5-二氧吡咯-1-基)苯基]吡咯-2,5-二酮, N ,N ′-1,3-亚苯基双马来酰亚胺, N ,N - -亚苯基二马来酰亚胺, -亚甲苯双马来酰亚胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H8N2O4
CAS号:
分子量:
268.22
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
97%
mp
198-201 °C (lit.)
SMILES字符串
O=C1C=CC(=O)N1c2cccc(c2)N3C(=O)C=CC3=O
InChI
1S/C14H8N2O4/c17-11-4-5-12(18)15(11)9-2-1-3-10(8-9)16-13(19)6-7-14(16)20/h1-8H
InChI key
IPJGAEWUPXWFPL-UHFFFAOYSA-N
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)