Merck
427187
Sigma-Aldrich
聚(偏二氟乙烯- co -六氟丙烯)
pellets
别名:
PVDF-HFP
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(-CH2CF2-)x[-CF2CF(CF3)-]y
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
pellets
质量水平
熔融指数
4-10 g/10 min (230°C/12.5kg)
介电常数
11.38, 100 Hz (ASTM D 750)
折射率
n20/D 1.407
粘度
20,000-25,000 poise(230 °C) (100 sec-1)(lit.)
转变温度
Tm 135-140 °C (ASTM D 3418)
密度
1.78 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
FC(F)=C.FC(F)=C(F)C(F)(F)F
InChI key
OQMIRQSWHKCKNJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
电线电缆涂料、耐腐蚀软管以及管道和罐槽的内衬。
特点和优势
绝佳的热稳定性、耐化学性和耐磨性,抗紫外线降解,自熄性材料,并且老化时可保持各种特性。温度在零下时具有改善的柔韧性、耐应力开裂性,并且断裂伸长超过聚(偏二氟乙烯)。
外形
晶体,热塑性共聚物。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.