形狀
pellets
品質等級
熔體指數
3.5-7.5 g/10 min (230°C/12.5kg)
分子量
average Mn ~130,000
average Mw ~400,000
衝擊強度
12-20 ft-lb/in. (Izod, ASTM D 256, notched)
介電常數
9.4-10.6, 100 Hz (ASTM D 150)
硬度
65-70 (Shore D, ASTM D 2240)
折射率
n20/D 1.41
黏度
23,000-27,000 poise(230 °C) (100 sec-1; typical)(lit.)
轉變溫度
brittleness temperature -62 °C (ASTM 2800)
Tm 140-145 °C (ASTM D 3418)
密度
1.77 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
FC(F)=C.FC(F)=C(F)C(F)(F)F
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
聚(偏二氟乙烯- co -六氟丙烯)(PVDF-HFP)是一种疏水性结晶聚合物,具有良好的特性,如良好的热稳定性、高极性、离子电导性和良好的耐溶剂性。
應用
由于其高极性、有机溶剂润湿性和较高的离子电导性,PVDF-HFP被广泛用作聚合物基质,用于合成能量储存应用中的凝胶聚合物电解质。例如,它可用于改善柔性固态超级电容器的性能。
它可用于制备超疏水聚合物纳米复合材料。例如,PVDF-HFP- SiO2复合材料可用于改善区域规则性聚3-己基噻吩(P3HT)的热变色现象。
它也可用于制备纳米发电机中的无铅压电柔性聚合物复合材料。PVDF-HFP优于其它聚合物基质,因为它溶解性高、自由体积更大、机械强度更好。
它可用于制备超疏水聚合物纳米复合材料。例如,PVDF-HFP- SiO2复合材料可用于改善区域规则性聚3-己基噻吩(P3HT)的热变色现象。
它也可用于制备纳米发电机中的无铅压电柔性聚合物复合材料。PVDF-HFP优于其它聚合物基质,因为它溶解性高、自由体积更大、机械强度更好。
电线电缆涂料、耐腐蚀软管以及管道和罐槽的内衬。
特點和優勢
绝佳的热稳定性、耐化学性和耐磨性,抗紫外线降解,自熄性材料,并且老化时可保持各种特性。温度在零下时具有改善的柔韧性、耐应力开裂性,并且断裂伸长超过聚(偏二氟乙烯)。
外觀
晶体,热塑性共聚物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
Nature communications, 11(1), 3823-3823 (2020-08-01)
An accurate extraction of physiological and physical signals from human skin is crucial for health monitoring, disease prevention, and treatment. Recent advances in wearable bioelectronics directly embedded to the epidermal surface are a promising solution for future epidermal sensing. However, the
商品
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.