表单
pellets
质量水平
熔融指数
3.5-7.5 g/10 min (230°C/12.5kg)
分子量
average Mn ~110,000
average Mw ~455,000
影响强度
6-10 ft-lb/in. (Izod, ASTM D 256, notched)
介电常数
9.0-10.0, 100 Hz (ASTM D 150)
硬度
70 (Shore D, ASTM D 2240)
折射率
n20/D 1.42
粘度
23,000-27,000 poise(230 °C) (100 sec-1)(lit.)
转变温度
Tm 155-160 °C (ASTM D 3418)
密度
1.77 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
FC(F)=C.FC(F)=C(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F6.C2H2F2/c4-1(2(5)6)3(7,8)9;1-2(3)4/h;1H2
InChI key
OQMIRQSWHKCKNJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
电线电缆涂料、耐腐蚀软管以及管道和罐槽的内衬。
特点和优势
绝佳的热稳定性、耐化学性和耐磨性,抗紫外线降解,自熄性材料,并且老化时可保持各种特性。温度在零下时具有改善的柔韧性、耐应力开裂性,并且断裂伸长超过聚(偏二氟乙烯)。
外形
晶体,热塑性共聚物。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
商品
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.