Merck
427039
Sigma-Aldrich
乙醇-13C2
99 atom % 13C
别名:
酒精-13C2
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH313CH2OH
CAS号:
分子量:
48.05
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
方案
99% (CP)
表单
liquid
折射率
n20/D 1.362 (lit.)
沸点
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
密度
0.839 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+2
储存温度
room temp
SMILES字符串
[13CH3][13CH2]O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1+1,2+1
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-ZDOIIHCHSA-N
包装
该产品可从散装库存中获得,并可根据需要进行包装。有关定价信息可用性和包装的信息,请联系 稳定同位素客户服务部
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
55.4 °F - closed cup
闪点(°C)
13 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Mukund P Srinivasan et al.
Biochemical pharmacology, 180, 114174-114174 (2020-07-28)
Primary toxicity targets of alcohol and its metabolites in the pancreas are cellular energetics and endoplasmic reticulum (ER). Therefore, the role of AMP-Activated Protein Kinase (AMPKα) in amelioration of ethanol (EtOH)-induced pancreatic acinar cell injury including ER/oxidative stress, inflammatory responses