Merck
186414
Sigma-Aldrich
氘代乙醇-d6
anhydrous, ≥99.5 atom % D
别名:
乙醇-d6, 全氘代乙醇, 六氘代乙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3CD2OD
CAS号:
分子量:
52.11
Beilstein:
1699096
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12142201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
等级
anhydrous
质量水平
同位素纯度
≥99.5 atom % D
方案
≥99% (CP)
表单
liquid
expl. lim.
3.5-15 % (lit.)
技术
NMR: suitable
折射率
n20/D 1.358 (lit.)
沸点
78 °C (lit.)
mp
-130 °C (lit.)
密度
0.892 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+6
SMILES字符串
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-LIDOUZCJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
乙醇-d 6 是乙醇的氘代衍生物。其同位素纯度为 99.5 原子 %D,是适用于常规 NMR 分析的标准纯度溶剂(在质量不太关键的环境温度下进行)。
应用
乙醇 - d6 可用作三丁基膦(PBu3)诱导的 5'-环氧化-炔酰基苯酚环化形成氘代金酮的溶剂。
推荐产品
请浏览我们全新的在线门户网站ChemisTwin®,用于NMR波谱的定性和定量。了解更多或联系我们免费试用
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
55.4 °F - closed cup
闪点(°C)
13 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
An Efficient Synthesis of Aurone Derivatives by the Tributylphosphine-catalyzed Regioselective Cyclization of o-Alkynoylphenols.
Saito K, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 44(2), 141-143 (2015)
商品
Development and validation of a headspace SPME and GC-MS method to determine alcohol content in twenty different Kombucha tea samples.
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
实验方案
GC/MS Analysis of Ethanol in Low Alcohol Beer on SUPELCOWAX® 10 after Headspace SPME using a 100 μm PDMS Fiber