Merck
324523
Sigma-Aldrich
乙醇-1-13C
99 atom % 13C
别名:
酒精-1-13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH313CH2OH
CAS号:
分子量:
47.06
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
方案
99% (CP)
折射率
n20/D 1.362 (lit.)
沸点
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
密度
0.806 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+1
SMILES字符串
C[13CH2]O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i2+1
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-VQEHIDDOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包装
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
55.4 °F - closed cup
闪点(°C)
13 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Paul J Fitzgerald
International journal of molecular sciences, 22(19) (2021-10-14)
It is well established that a wide range of drugs of abuse acutely boost the signaling of the sympathetic nervous system and the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis, where norepinephrine and epinephrine are major output molecules. This stimulatory effect is accompanied by