Merck
423319
Sigma-Aldrich
二环己基碘硼烷 溶液
0.5 M in hexanes
别名:
Dicyclohexylboryl iodide
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H11)2BI
CAS号:
分子量:
304.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
形狀
liquid
反應適用性
reagent type: reductant
濃度
0.5 M in hexanes
bp
68-69 °C
密度
0.754 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
IB(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22BI/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
InChI 密鑰
RWFGGTOYIFQXAO-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Preparation of vinyloxyboranes
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-9.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-23 °C - closed cup
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)