蒸汽密度
2.07 (vs air)
蒸汽壓力
11.4 mmHg ( 20 °C)
同位素純度
≥99.5 atom % D
化驗
≥99.00%
形狀
liquid
自燃溫度
800 °F
包含
0.03 % (v/v) TMS
expl. lim.
16 %
技術
NMR: suitable
雜質
≤0.0500% water
water
折射率
n20/D 1.368 (lit.)
bp
115.5 °C (lit.)
mp
15-16 °C (lit.)
密度
1.119 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3/hD
InChI 密鑰
QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
乙酸-d4(氘代乙酸)是一种氘代核磁共振溶剂,含有 0.03%(v/v)TMS(四甲基硅烷)。它可用于核磁共振研究和分析。已经通过电动势法在一定温度范围内获得了它在氘化氢中的离解常数。
應用
乙酸-d4 可用于合成氘代 (7E, 9Z) CLA (共轭亚油酸)。
推薦產品
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
104.0 °F - closed cup
閃點(°C)
40 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Stereocontrolled synthesis of (7E, 9Z)-[9, 10-2H]-conjugated linoleic acid.
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 47(12), 875-880 (2004)
Dissociation of Acetic Acid-d4 in Deuterium Oxide from 5 to 50? and Related Isotope Effects.
The Journal of Physical Chemistry, 70(7), 2073-2077 (1966)