Merck
175668
Sigma-Aldrich
乙酰氯-d3
99 atom % D
别名:
Trideuteroacetyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3COCl
CAS号:
分子量:
81.52
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
蒸汽密度
2.7 (vs air)
蒸汽壓力
4.97 psi ( 20 °C)
同位素純度
99 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
自燃溫度
1353 °F
expl. lim.
19 %
技術
protein expression: suitable
折射率
n20/D 1.3865 (lit.)
bp
52 °C (lit.)
mp
-112 °C (lit.)
密度
1.146 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+3
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C(Cl)=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1D3
InChI 密鑰
WETWJCDKMRHUPV-FIBGUPNXSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
41.0 °F - closed cup
閃點(°C)
5 °C - closed cup