Merck
440485
Sigma-Aldrich
乙酸铵-d7
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3CO2ND4
分子量:
84.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % D
品質等級
形狀
solid
技術
NMR: suitable
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+7
SMILES 字串
[2H]N([2H])[2H].[2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3/i1D3;/hD4
InChI 密鑰
USFZMSVCRYTOJT-KYWLLVRESA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3