Merck
486159
Sigma-Aldrich
丙酸-3,3,3-d3
99 atom % D
别名:
甲基乙酸-3,3,3-d3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3CH2CO2H
CAS号:
分子量:
77.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % D
质量水平
方案
99% (CP)
沸点
141 °C (lit.)
mp
-24--23 °C (lit.)
密度
1.033 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+3
SMILES字符串
[2H]C([2H])([2H])CC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)/i1D3
InChI key
XBDQKXXYIPTUBI-FIBGUPNXSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
129.2 °F - closed cup
闪点(°C)
54 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)