Merck
416525
Sigma-Aldrich
双酚乙氧基化物
average Mn ~492, EO/phenol 3
别名:
2,2-·双(4-羟苯基)丙烷-环氧乙烷加合物, 乙氧基化双酚A, 双酚A-环氧乙烷加合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C[C6H4(OCH2CH2)nOH]2
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
viscous liquid
质量水平
分子量
average Mn ~492
组成
EO/phenol, 3
折射率
n20/D 1.542
密度
1.14 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
OCCO.CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C15H16O2.C2H6O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;3-1-2-4/h3-10,16-17H,1-2H3;3-4H,1-2H2
InChI key
PFZPRMFEGRUXTO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)