Merck
409863
Sigma-Aldrich
双酚 A 聚氧丙烯醚
average Mn ~344, PO/phenol 1
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C[C6H4[OCH2CH(CH3)]nOH]2
CAS号:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
分子量
average Mn ~344
成份
PO/phenol, 1
折射率
n20/D 1.555 (lit.)
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OCCCO.CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)