Merck
400440
Sigma-Aldrich
二氧磷基腈氟化三聚体
99%
别名:
1,3,5-Triaza-2,4,6-triphosphorin-2,2,4,4,6,6-hexafluoride, Hexafluorocyclotriphosphazene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
F6N3P3
CAS号:
分子量:
248.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
99%
bp
50.9 °C (lit.)
mp
25-30 °C (lit.)
SMILES 字串
Fp1(F)np(F)(F)np(F)(F)n1
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)