Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
质量水平
方案
97.0-103.0%
表单
crystalline
颜色
white
mp
83-86 °C (lit.)
应用
pharmaceutical (small molecule)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
InChI key
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
基因信息
human ... VDR(7421)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 诱导小鼠动脉中膜钙化 (arterial medial calcification,AMC)
- 研究其在肥胖和胰岛素抵抗小鼠模型中对血管钙化(VC)相关血管重塑的影响(ob / ob小鼠)
- 研究其对单层培养物中RWPE2-W99细胞锚定依赖性生长的影响
生化/生理作用
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)