产品名称
Titanium(III) chloride solution about 30%, (in about 10% hydrochloric acid) for synthesis
质量水平
表单
solution
密度
1.334 g/cm3 at 20 °C
储存温度
15-25°C
分析说明
Assay (cerimetric TiCl₃): 27 - 33 %
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
补充剂危害
储存分类代码
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3