Merck
311464
Sigma-Aldrich
氟化锆(IV)
99.9% trace metals basis
别名:
Tetraluorozirconium, Zirconium tetrafluoride
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ZrF4
CAS号:
分子量:
167.22
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: zirconium
雜質
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
910 °C (lit.)
密度
4.43 g/mL (lit.)
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
F[Zr](F)(F)F
InChI
1S/4FH.Zr/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI 密鑰
OMQSJNWFFJOIMO-UHFFFAOYSA-J
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
已知将氟化锆(IV)(ZrF4)添加到聚合磷酸钙水泥中可改变其凝固行为。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
访问文档库
Polymeric calcium phosphate cements: setting reaction modifiers
Miyazaki K, et al.
Dental Materials : Official Publication of the Academy of Dental Materials, 9(1), 46-50 (1993)