Merck
392448
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-四苯基-21H,23H-卟吩羰基钌(II)
Dye content ~80 %
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C45H28N4ORu
CAS号:
分子量:
741.80
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
powder
质量水平
组成
Dye content, ~80%
反应适用性
reagent type: catalyst
core: ruthenium
λmax
410 nm
SMILES字符串
[C-]#[O+].[Ru]1n2c3ccc2c(-c4ccccc4)c5ccc(n5)c(-c6ccccc6)c7ccc(c(-c8ccccc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccccc%10)n17
InChI
1S/C44H28N4.CO.Ru/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36;1-2;/h1-28H;;/q-2;;+2/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;;
InChI key
AALUWVZJQWOFBD-YKKPBKTHSA-N
其他说明
可能含有结晶溶剂
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering