Merck
光子与光学材料
示意图:在工厂中,光学部件引导激光路径穿过机械孔
光子学是一种使用辐射能(例如可见光或红外光束)中的光子代替电子来传输数据的技术。与传统的电子产品相比,光子学在信息和图像处理技术方面具有许多优势,包括带宽更大,响应速度更快以及来自外部电磁场的噪声更少。非线性光学(NLO)工艺在光子应用中起着至关重要的作用,因为其具有改变光通过NLO活性介质时的特性,例如频率、相位、幅度或透射特性的能力。 
在光子材料和光学材料中,我们提供各种染料(激光、红外线(IR)、化学发光、酞菁/卟啉、光敏变色材料和示温材料),以及非线性光学(NLO)材料、光致发光材料和折射率 (RI) 控制材料。凭借我们全面的产品组合,可简化您的光管理和显示技术研究:
有机非线性光学(NLO)材料
我们可以为您提供各种有机NLO材料,包括发色团、中间体、NLO单体和NLO聚合物,它们具有出色的响应速度,高光学清晰度和更好的三阶磁化率。具有NLO活性的材料应该是非中心对称材料。在基于聚合物的NLO材料中,NLO发色团可以作为客体(在主-客体系统中),或作为整体组分共价接枝到聚合物链上,从而掺入到聚合物基质中,甚至可以共聚到聚合物主链本身上。我们的共价键合NLO聚合物可在您的应用中显着提高NLO发色团的稳定性。
光波导材料
折射率(RI)对于光波导、LCD显示、抗反射涂层和眼科设备等应用至关重要。与无机材料相比,基于聚合物的低折射率和高折射率材料更易于加工,重量轻且对机械应力不敏感。我们可以为您提供多种基于芳香族和溴化芳香族单体的高折射聚合物,以及基于氟化单体的低折射聚合物。
NIR 染料
我们的近红外(NIR)发射染料TokeOni和seMpai是小型动物无创深层组织生物成像的理想选择。与传统萤火虫荧光素酶(Fluc)/ D-萤光素系统中的D-萤光素相比,我们的产品生成的峰值红外光在677 nm,可以穿透大多数动物组织和身体,获得更高的灵敏度。
与D-萤光素相比,TokeOni和seMpai具有以下特点:
  • 更高的水溶性
  • 光发射波长更长
  • 穿过血脑屏障的能力
  • 5.2倍信号增加
  • 高化学稳定性
  • 低毒性
与优化后的酶搭配使用时,与传统Fluc/ D-萤光素系统相比,基于TokeOni的AkaBLI系统的体外亮度高40倍,而体内亮度高100-1000倍,在自由移动动物体内的深处实现单细胞可视化,注射1年后仍然有效。