Merck
252913
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-四(五氟苯基)-21H,23H-卟啉氯化铁(III)
≥95% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C44H8ClF20FeN4
CAS号:
分子量:
1063.83
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: iron
λmax
415 nm
498 nm (2nd)
SMILES 字串
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)-c2c3ccc(n3)c(-c4c(F)c(F)c(F)c(F)c4F)c5ccc6c(-c7c(F)c(F)c(F)c(F)c7F)c8ccc(n8)c(-c9c(F)c(F)c(F)c(F)c9F)c%10ccc2n%10[Fe](Cl)n56
InChI
1S/C44H8F20N4.ClH.Fe/c45-25-21(26(46)34(54)41(61)33(25)53)17-9-1-2-10(65-9)18(22-27(47)35(55)42(62)36(56)28(22)48)12-5-6-14(67-12)20(24-31(51)39(59)44(64)40(60)32(24)52)16-8-7-15(68-16)19(13-4-3-11(17)66-13)23-29(49)37(57)43(63)38(58)30(23)50;;/h1-8H;1H;/q-2;;+3/p-1/b17-9+,17-11+,18-10+,18-12+,19-13+,19-15+,20-14+,20-16+;;
InChI 密鑰
RVNJZXLLVARDGN-VTVSBRCESA-M
應用
过氧化物的环氧化作用、氧化脱羰作用和脂肪族羟基化作用的催化剂。
特點和優勢
催化氧化反应的首选催化剂。
过氧化物的环氧化作用、氧化脱羰作用和脂肪族羟基化作用的催化剂。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
访问文档库
Tetrahedron Letters, 33, 4949-4949 (1992)
Journal of the American Chemical Society, 114, 1308-1308 (1992)
Journal of the American Chemical Society, 115, 2775-2775 (1993)
商品
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering