Merck
275867
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-四(4-甲氧苯基)-21H,23H-卟吩钴(II)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C48H36CoN4O4
CAS号:
分子量:
791.76
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
solid
品質等級
反應適用性
reagent type: catalyst
core: cobalt
λmax
417 nm
530 nm (2nd)
SMILES 字串
COc1ccc(cc1)-c2c3ccc(n3)c(-c4ccc(OC)cc4)c5ccc6c(-c7ccc(OC)cc7)c8ccc(n8)c(-c9ccc(OC)cc9)c%10ccc2n%10[Co]n56
InChI
1S/C48H36N4O4.Co/c1-53-33-13-5-29(6-14-33)45-37-21-23-39(49-37)46(30-7-15-34(54-2)16-8-30)41-25-27-43(51-41)48(32-11-19-36(56-4)20-12-32)44-28-26-42(52-44)47(40-24-22-38(45)50-40)31-9-17-35(55-3)18-10-31;/h5-28H,1-4H3;/q-2;+2/b45-37-,45-38-,46-39-,46-41-,47-40-,47-42-,48-43-,48-44-;
InChI 密鑰
QBCIMRXPMLWVML-NHZJRHMYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
合成亚硝酰基卟啉钴的原料,用于一氧化氮的结合和活化研究。
特點和優勢
在 2-甲基丙醛存在的室温条件下,作为各种双氧有机物氧化反应的多功能催化剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering