391735
别名:
6-(Trifluoromethyl)-HOBT
1 of 10
Sigma-Aldrich
160210
氯甲酸对硝基苯酯
274623
戴斯-马丁氧化剂
SAFC
1.28211
硫酸钠
158496
Proton-sponge®
100331
氯甲基甲醚
471283
三乙基胺
257222
三甲基铝
435759
(S)-(+)-香芹酮
270997
二氯甲烷
Millipore
1.07734
硅胶 60 (0.063-0.200 mm)
98%
143-145 °C (lit.)
On1nnc2ccc(cc12)C(F)(F)F