Merck
389471
Sigma-Aldrich
乙基三苯基碘化膦
95%
别名:
ETPPI, 三苯基乙基碘化磷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H5)3P(I)C2H5
CAS号:
分子量:
418.25
Beilstein:
3659323
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
95%
表单
powder
反应适用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
164-168 °C (lit.)
官能团
phosphine
SMILES字符串
[I-].CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H20P.HI/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20;/h3-17H,2H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SLAFUPJSGFVWPP-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
乙基三苯基碘化膦可用作:
  • 用于伯芳胺与碳酸甲酯的N,N-二甲基化的高效催化剂。
  • 通过Algar−Flynn−Oyamada合成从查尔酮合成3-羟基黄酮的相转移催化剂。
作为以下反应的反应物:
  • 二芳基亚甲基衍生物、鏻盐和铋(III) 多核卤化物配合物的合成
  • 不对称氢化反应
象形图
Skull and crossbones
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Phase Transfer Catalysis Extends The Scope of The Algar-Flynn-Oyamada Synthesis of 3-Hydroxyflavones
Nhu D, et al.
Australian Journal of Chemistry, 68(7), 1102-1107 (2015)
Selective N, N-dimethylation of primary aromatic amines with methyl alkyl carbonates in the presence of phosphonium salts
Selva M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 71(15), 5770-5773 (2006)