Merck
C-C键形成试剂
在玻璃上绘制化学反应的男人
碳-碳(C-C)键形成是合成有机化学的一种基础转化。通过一系列C–C键形成反应来生成和扩展碳骨架的能力,对于药物化学、农业化学合成和天然产物合成至关重要。 
用于C-C键形成的合成方法领域已取得了长足的进步,这得益于稳健且可靠的交叉偶联实验方案的开发、各种有机金属试剂更好的可获取性以及可用于放置特定含碳部分的化学计量试剂的创建和改进。 
我们拥有大量丰富的C-C键形成试剂。我们的磷盐可用于Wittig反应,而膦酸酯可用于Horner-Wadsworth-Emmons(HWE)反应,以生成各种含烯烃的产物。我们还可为三氟甲基化和二氟甲基化提供多样化的试剂选择,其中有许多可在温和的条件下进行使用并具有广泛的底物范围。我们广泛的钯、钌和其他金属预催化剂和催化剂系列是各种交叉偶联反应的理想选择。其他的碳-碳键形成试剂包括硼酸及其衍生物、炔烃、三氟甲磺酸盐和卤化底物。此外,我们还可为您的研究提供多种用于烯烃和炔烃复分解的催化剂。
充分利用我们的碳-碳键形成试剂来触发您的有机反应,并助您走向全新的前沿。 