Merck
131563
Sigma-Aldrich
丙基三苯基溴化膦
98%
别名:
NSC 50539
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2P(C6H5)3Br
CAS号:
分子量:
385.28
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
235-238 °C (lit.)
SMILES 字串
[Br-].CCC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H22P.BrH/c1-2-18-22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21;/h3-17H,2,18H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
XMQSELBBYSAURN-UHFFFAOYSA-M
應用
用于氧化苯乙烯羧化的催化剂
反应物参与到:
  • 芳基烯烃的环氧化
  • 烯丙基环氧化物的硼化
  • Wittig反应
  • α-烯烃的选择性二聚化
  • 吲哚的合成
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2