Merck
389129
Sigma-Aldrich
聚(4-乙烯基吡啶-共-乙基乙烯基苯),交联的
25 % cross-linked with divinylbenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
交联
25 % cross-linked with divinylbenzene
SMILES字符串
C=Cc1ccncc1
一般描述
摩尔比 VP:EVB:DVB(5.5:1.3:1.92)
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1