Merck
547689
Sigma-Aldrich
交联聚 4-乙烯基吡啶
Reillex® 402 ion-exchange resin, 2 % cross-linked with divinylbenzene
别名:
4-乙烯基吡啶-二乙烯基苯共聚物, 二乙烯基苯-4-乙烯基吡啶共聚物
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
质量水平
交联
2 % cross-linked with divinylbenzene
制造商/商品名称
Reillex® 402 ion-exchange resin
SMILES字符串
n2ccc(cc2)C=C.c1(c(cccc1)C=C)C=C
InChI
1S/C10H10.C7H7N/c1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-7-3-5-8-6-4-7/h3-8H,1-2H2;2-6H,1H2
InChI key
HUEZUDXJCGHIHG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Reillex is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)