Merck
377716
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-溴化香茅酯
95%
别名:
8-溴-2,6-二甲基-2-辛烯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2Br
分子量:
219.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D +6.8°, neat
折射率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
111 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@H](CCBr)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H19Br/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m0/s1
InChI 密鑰
QPKCDMXLSDFCQD-JTQLQIEISA-N
一般說明
(S)-(+)-溴化香茅酯是一种手性有机物,常用作有机合成试剂,制备带香茅基的手性构件用于各种有机合成。也可合成手性催化剂用于合成对映体纯化合物。
應用
(S)-(+)-溴化香茅酯可用作Negishi交叉偶联反应试剂。也可与环氧醇通过炔-内酯偶联反应和非对映体分离合成spirofungin A和B的螺环缩酮部分。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
203.0 °F - closed cup
閃點(°C)
95 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter