蒸汽密度
2 (vs air)
质量水平
蒸汽压
29.43 psi ( 55 °C)
8.59 psi ( 20 °C)
等级
puriss. p.a.
方案
≥99.5% (GC)
表单
liquid
自燃温度
1378 °F
expl. lim.
37 %
杂质
≤0.1% water
蒸发残留物
≤0.005%
折射率
n20/D 1.366 (lit.)
n20/D 1.366
沸点
34 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
密度
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
痕量阳离子
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC1CO1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 聚(3-羟基丁酸酯),一种可生物降解和生物相容性的聚酯,通过羰基化聚合。
- 聚(丙烯-ram-ε-己内酯碳酸酯)(PPCL)和聚(碳酸丙烯酯)(PPC),可用作药物载体。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-36.4 °F - Equilibrium method
闪点(°C)
-38 °C - Equilibrium method
个人防护装备
Faceshields, Gloves, Goggles