Merck
381314
Sigma-Aldrich
N-Boc-D-氨基葡萄糖
97%
别名:
N-(叔丁氧羰基)-D-氨基葡萄糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H21NO7
CAS号:
分子量:
279.29
Beilstein:
3555040
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
旋光性
[α]25/D +64°, c = 1 in methanol
mp
194 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C11H21NO7/c1-11(2,3)19-10(17)12-6-8(15)7(14)5(4-13)18-9(6)16/h5-9,13-16H,4H2,1-3H3,(H,12,17)/t5-,6-,7-,8-,9?/m1/s1
InChI key
CQWFSMWAGKKQJB-VARJHODCSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)