Merck
378089
Sigma-Aldrich
聚(氧化四氟乙烯-co-氧化二氟亚甲基) α,ω-二异氰酸酯
average Mn ~3,000
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3C6H3(NCO)NHCO2(CF2CF2O)x(CF2O)yCONHC6H3(NCO)CH3
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
分子量
average Mn ~3,000
折射率
n20/D 1.352 (lit.)
黏度
7000 cSt(20 °C)(lit.)
密度
1.788 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(O)(F)F.FC1OC1F.Cc2ccc(NC(O)=O)cc2N=C=O
一般說明
亚乙基与亚甲基的比率为 1:1
應用
与醇和酸反应形成具有较低摩擦系数、磨损和玻璃化转变温度的聚氨酯和酰胺。
外觀
芳香族二异氰酸酯。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3