Merck
480320
Sigma-Aldrich
聚[二甲基硅氧烷-co-[3-(2-(2-羟基乙氧基)乙氧基)丙基]甲基硅氧烷]
viscosity 75 cSt (lit.)
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
折射率
n20/D 1.451
质量水平
粘度
75 cSt(lit.)
密度
1.06 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
C[Si](C)(O)O.OCCOCCOCCC[Si](O)=O
InChI
1S/C7H16O5Si.C2H8O2Si/c8-2-4-12-6-5-11-3-1-7-13(9)10;1-5(2,3)4/h8-9H,1-7H2;3-4H,1-2H3
InChI key
JCKOMIDYRCKNHN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
乳化剂和起泡剂。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
相关内容
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.