Merck
481939
Sigma-Aldrich
聚(二甲基硅氧烷),羟基末端
viscosity ~25 cSt 
别名:
PDMS
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn ~550
质量水平
折射率
n20/D 1.405
粘度
~25 cSt
沸点
182 °C
密度
0.95 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
C[Si](C)(O)O
InChI
1S/C2H8O2Si/c1-5(2,3)4/h3-4H,1-2H3
InChI key
XCLIHDJZGPCUBT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
聚二甲基硅氧烷(PDMS)是一种硅基有机聚合物,是一种无毒、光学透明、惰性、不可燃的材料。它被广泛用于耐热润滑剂、阻燃剂、医学设备和化妆品。聚二甲基硅氧烷具有疏水性、细胞相容性、黏弹性,可用于纺织工业中防水涂层的制备。
应用
PDMS可作为前体用于 合成具有改善的机械和热性质的聚二甲基硅氧烷-聚氨酯弹性体。
由于其高机械强度、 透明度和氧渗透性, PDMS是眼科应用的首选材料。 它可作为预聚物用于制备 葡萄糖可渗透的PDMS和(N-n-异丙基丙烯酰胺 的互穿网络(PNIPAAM)。这种网络可用于眼科应用。
PDMS也可用于合成 耐火、耐热的聚氨酯-PDMS杂合体。PDMS的加入 为聚氨酯带来了热解条件下的低可燃性和热稳定性。
PDMS可作为添加剂用于制备 TEOS基石头保护杂合体 无裂纹干凝胶PDMS的加入加速了胶凝过程并 有助实现有效的石头保护。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
L Liu et al.
Biomaterials, 26(3), 233-244 (2004-07-21)
Poly (dimethyl siloxane) (PDMS) has been widely used as a biomaterial in ophthalmic and other applications due to its good compatibility, high mechanical strength, excellent oxygen permeability and transparency. However, for use as an artificial cornea, contact lens and in
商品
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.
相关内容
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.