化驗
98%
形狀
powder
mp
77-78 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1ccc(SSc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2S2/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-16-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
InChI 密鑰
MERLDGDYUMSLAY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
4-氨基苯基二硫化物在化学合成中主要用作试剂。它具有硫-二硫交换性质,使其在氧化还原反应和聚合物合成中很有用。它可以参与硫-二硫交换反应,促进与其他硫醇或二硫形成共价键。4-氨基苯基二硫化物通常用作交联剂,特别是在聚合反应中,它可以增强聚合物的机械和热性能。它还可以作为导电聚合物中的掺杂剂或电荷转移剂,提高其导电性。
應用
4-氨基苯基二硫化物可用作:
生物结合:胺基可以与羧酸或其衍生物反应,使其可用于结合生物分子,如蛋白质和肽。这对于开发靶向药物递送系统尤其有价值,在这种系统中,药物直接与一种可以靶向癌细胞或其他疾病部位的分子相连。
诊断制剂:它可以用来修饰诊断设备的表面,如生物传感器。它们可以帮助将生物分子固定在传感器表面,提高检测的灵敏度和特异性。
- 交联剂在自愈聚脲-氨基甲酸乙酯弹性体合成中的应用。这些自我修复材料在药物输送、伤口愈合、组织工程、电子、航空航天和涂料等各个领域都有应用。
- 由于存在动态二硫键,使环氧网络能够进行化学回收,因此在可再加工、可修复和可回收的环氧网络配方中的硬化剂。这些环氧网络广泛应用于各种应用,包括复合材料,涂料,粘合剂和纤维增强热固性复合材料。
- 作为一种交联剂,用于开发环氧树脂和碳纤维复合材料,具有增强的机械性能和多形状记忆能力,在高性能材料中具有潜在的应用前景。
生物结合:胺基可以与羧酸或其衍生物反应,使其可用于结合生物分子,如蛋白质和肽。这对于开发靶向药物递送系统尤其有价值,在这种系统中,药物直接与一种可以靶向癌细胞或其他疾病部位的分子相连。
诊断制剂:它可以用来修饰诊断设备的表面,如生物传感器。它们可以帮助将生物分子固定在传感器表面,提高检测的灵敏度和特异性。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Biochimica et biophysica acta, 830(1), 71-79 (1985-07-18)
The effects of four thiol reagents on the kinetics of polymerization of hemoglobin S have been studied in high phosphate buffer (1.8 M), in the presence (3 mM) or absence of sodium dithionite, depending on the reduction of mixed disulfides
ChemSusChem, 10(14), 2936-2944 (2017-05-31)
Epoxy-based thermosets are one of the most popular matrix materials in many industries, and significant environmental benefits can be obtained by developing a recyclable variant of this widely utilized material. Incorporation of a bio-based disulfide additive within a commercial epoxy
Blood, 73(1), 312-317 (1989-01-01)
It has been shown that certain dogs have erythrocytes characterized by an inherited high concentration of reduced glutathione (GSH), five to seven times the normal level (high-GSH RBCs). We examined whether increased GSH in dog erythrocytes leads to increased protection