Merck
376698
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-4-苯基-2-噁唑烷酮
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H9NO2
CAS号:
分子量:
163.17
Beilstein:
131918
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
旋光性
[α]20/D +48°, c = 2 in chloroform
mp
129-132 °C (lit.)
官能团
phenyl
SMILES字符串
O=C1N[C@H](CO1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H9NO2/c11-9-10-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,10,11)/t8-/m1/s1
InChI key
QDMNNMIOWVJVLY-MRVPVSSYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于不对称合成的多功能手性助剂,在温和条件下容易回收,因此提升了其商业应用前景。有关最新综述,请参阅 Aldrichimica Acta
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)