方案
97%
表单
solid
反应适用性
core: ruthenium
reagent type: catalyst
mp
223-244 °C
SMILES字符串
CC(=O)O[Ru]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9
InChI
1S/3C18H15P.C2H4O2.ClH.Ru/c3*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-2(3)4;;/h3*1-15H;1H3,(H,3,4);1H;/q;;;;;+2/p-2
InChI key
CBECNVOKQNQZIN-UHFFFAOYSA-L
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3