Merck
238538
Sigma-Aldrich
硝酸铈(III) 六水合物
99% trace metals basis
别名:
硝酸亚铈, 硝酸亚铈 六水合物, 硝酸铈盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ce(NO3)3 · 6H2O
CAS号:
分子量:
434.22
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗:
99% trace metals basis
形狀:
crystals and lumps
品質等級
化驗
99% trace metals basis
形狀
crystals and lumps
反應適用性
reagent type: catalyst
core: cerium
雜質
1-2% La
SMILES 字串
[Ce+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ce.3NO3.6H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;/h;;;;6*1H2/q+3;3*-1;;;;;;
InChI 密鑰
QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
六水硝酸铈(III)是硝酸铈最常见的形式。它是一种白色到黄色的结晶盐,极易溶于水、酒精和丙酮,尽管溶液看起来略微浑浊。像许多三价金属硝酸盐一样,六水硝酸铈(III)熔点仅为 57 °C,在低温下也能热分解,从 190 °C 开始,在 280 °C 时迅速分解,在 390-400 °C 时完全分解。
應用
六水硝酸铈 (III) 被广泛用作铈的来源,特别是在合成微纳米结构的氧化铈方面。六水硝酸铈 (III) 溶解度高,分解温度低,是水热反应、溶胶-凝胶处理、共沉淀和煅烧反应的理想试剂。
二氧化铈是研究得最为彻底的材料之一,是催化和固体氧化物燃料电池的平台。因此,科学家们已经开发出了控制良好的合成方案,使用六水硝酸铈 (III) 来制备包括纳米立方体、纳米管和纳米棒在内的氧化铈纳米颗粒。定制合成有利于使用二氧化铈作为催化剂载体,例如利用微观结构的孔隙来浸渍金属和金属合金,或者合成基于二氧化铈的材料,如二氧化锆。
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Boosting CO2 hydrogenation via size-dependent metal?support interactions in cobalt/ceria-based catalysts.
Parastaev A, et al.
Nature catalysis, 3, 526?533 -526?533 (2020)
The thermal decomposition of cerium(III) nitrate
Strydom CA, Vuuren CPJ
J. Therm. Anal., 32(1), 157-160 null
Fast Synthesis of CeO2 Nanoparticles in a Continuous Microreactor Using Deep Eutectic Reline As Solvent.
Exposito A J, et al.
ACS sustainable chemistry & engineering, 8 (49), 18297-18302 (2020)
Scalable synthesis of ordered mesoporous binary metal oxide: CexZr1-xO2 as thermally stable catalyst for enhanced CO oxidation
Zhang Y, et al.
Materials Today Communications, 26 (2021)
Formation mechanism of nanocrystalline ceria in aqueous solutions of cerium(III) nitrate and hexamethylenetetramine
Polezhaeva OS, et al
Inorganic Materials, 44(10, 51-557 (2008)
商品
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.