Merck
371416
Sigma-Aldrich
(-)-O,O′-二对甲苯酰基-L-酒石酸
97%
别名:
L-(-)-DTTA, 二对甲苯酰基-L-酒石酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3C6H4CO2CH(CO2H)-]2
CAS号:
分子量:
386.35
Beilstein:
2022481
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
eCl@ss:
39021705
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
powder
化驗:
97%
品質等級
化驗
97%
形狀
powder
光學活性
[α]20/D −138°, c = 1 in ethanol
mp
169-171 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@H]([C@@H](OC(=O)c2ccc(C)cc2)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H18O8/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/t15-,16-/m1/s1
InChI 密鑰
CMIBUZBMZCBCAT-HZPDHXFCSA-N
一般說明
(-)-O,O′-二--甲苯酰-L-酒石酸是一种O,O′-二酰基酒石酸衍生物,可以通过在辛可宁存在下拆分其外消旋体来制备。
應用
(-)-O,O′-二--甲苯酰-L-酒石酸可用作手性拆分剂,用于拆分外消旋碱,以分离(-)-对映体形式。
外消旋胺的拆分剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synthetic Communications, 20, 3553-3553 (1990)
Highly efficient resolution of (?)-Tramadol with di-p-toluoyl-tartaric acid (DTTA).
Evans GR, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 12(11) null
Tetrahedron Letters, 32, 7325-7325 (1991)