蒸汽密度
4.4 (vs air)
蒸汽壓力
0.03 mmHg ( 25 °C)
自燃溫度
978 °F
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
5.9 %
bp
218 °C (lit.)
mp
79-81 °C (±0.3°C)
80-82 °C (lit.)
應用
food and beverages
pharmaceutical
SMILES 字串
c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
InChI 密鑰
UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
79-81 °C熔点标准品萘是一种非极性碳氢化合物,用于纯化学品和药物化合物的表征。熔点值是采用根据基准物质校准的Büchi B-545仪器进行 6 到 12 次测量的平均值来确定。
應用
79-81 °C熔点标准品萘是一种分析标准品,用于在热力学分析模式下运行进行熔点仪器的校准。它还适用于研发实验室的化学品质量控制(QC)和质量保证(QA),用于鉴定固体结晶物质并检查其纯度。
此外,这种熔点标准品还可用作热研究中的温度校准标准品。
此外,这种熔点标准品还可用作热研究中的温度校准标准品。
特點和優勢
- 熔点校准标准可溯源至基准物质(LGC, London)
- 等级:分析标准品
- 标准偏差达± 0.3 °C
- 随附分析证书和安全数据表
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
173.3 °F - closed cup
閃點(°C)
78.5 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
A study of the drying behaviour of various types of hydrated hydroxypropyl cellulose (HPC) and their mixtures with drugs of different solubility using DSC
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (2019)
Introduction to Organic Laboratory Techniques: A Small Scale Approach, 23-23 (2005)
A piezo-thermal probe for thermomechanical analysis
The Review of Scientific Instruments (2011)
Introduction to Organic Laboratory Techniques: A Small Scale Approach, 23-23 (2005)
Journal of analytical toxicology, 29(5), 275-295 (2005-08-18)
The estimated number of employees in the United Stated screened annually for illicit drugs is approximately 20 million, with marijuana being the most frequently abused drug. Urine adulterants provide an opportunity for illicit drug users to obtain a false-negative result