蒸汽密度
>1 (vs air)
化驗
97%
形狀
solid
密度
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Li]N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C6H14N.Li/c1-5(2)7-6(3)4;/h5-6H,1-4H3;/q-1;+1
InChI 密鑰
ZCSHNCUQKCANBX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二异丙基氨基锂溶液(LDA)是具位阻的非亲核性强碱,可从从活性炭中提取氢。它可以在四氢呋喃存环境中由二异丙胺和丁基锂制备。
應用
二异丙基氨基锂可用于从含羰基的化合物中生成碳负离子或烯酸盐阴离子。
也可用作底物:
也可用作底物:
- 酮类的直接烷基化和酰化。
- 羟醛缩合反应。
- α硒化反应。
- 从羰基化合物合成α, β- 不饱和羰基化合物。
- 酸、酯、酰胺和腈的烃化。
- 引发阴离子聚合。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Pyr. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
Aldrichimica Acta, 17, 80-80 (1984)
Metalated Nitriles: Internal 1, 2-Asymmetric Induction
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(37), 7098-7100 (2007)
Lithium Diisopropylamide
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 32, 2425-2425 (1994)
KF/Al2O3 and PEG-400 as a recyclable medium for the selective ?-selenation of aldehydes and ketones. Preparation of potential antimicrobial agents
Tetrahedron Letters, 50(49), 6761-6763 (2009)