About This Item
线性分子式:
Cu(NH3)4SO4·H2O
CAS号:
分子量:
245.75
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
方案
98%
表单
powder and chunks
密度
1.81 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
battery manufacturing
SMILES字符串
N.N.N.N.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.4H3N.H2O4S.H2O/c;;;;;1-5(2,3)4;/h;4*1H3;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;;;;;/p-2
InChI key
ABAHXVHZPFQSDZ-UHFFFAOYSA-L
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)