About This Item
线性分子式:
Mg2Si
CAS号:
分子量:
76.70
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
质量水平
方案
≥99% trace metals basis
表单
powder
粒径
−20 mesh
SMILES字符串
[Mg]=[Si]=[Mg]
InChI
1S/2Mg.Si
InChI key
YTHCQFKNFVSQBC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Water-react 2
补充剂危害
储存分类代码
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
商品
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.