Merck
298301
Sigma-Aldrich
五氨络物氯化钴(III)
98%
别名:
氯化钴 (III) 氯喷丁
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[Co(NH3)5Cl]Cl2
CAS号:
分子量:
250.44
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
质量水平
方案
98%
表单
powder
SMILES字符串
N.N.N.N.N.Cl[Co](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Co.5H3N/h3*1H;;5*1H3/q;;;+3;;;;;/p-3
InChI key
NSYALVBBDKTCLE-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
应用
五氨氯化钴 (III) 的纳米光加合物与六次甲基四胺和聚噻吩 (PTh) 的纳米复合材料可用于高温电器。它可与三(草酰乙酸)铬酸钾 (III) 配合用于合成杂金属化合物 [CoCl(NH3 )5 ] [KCr(C2 O4 )3 ]•0.5H2O。该异金属化合物具有几种潜在的应用,例如微孔杂化材料与有机π-供体。
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Unusual potassium-oxalate coordination in the two-dimensional trimetallic [CoCl(NH3 )5 ] [KCr(C2 O4 )3 ]?0.5H2O complex.
Wrzeszcz G, et al.
open chemistry, 12.6, 652-658 (2014)
Synthesis, characterization, electrical and thermal properties of nanocomposite of polythiophene with nanophotoadduct: a potent composite for electronic use.
Najar MH & Majid K
Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 24.11, 4332-4339 (2013)
商品
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.