Merck
340677
Sigma-Aldrich
苯乙酰锂 溶液
1.0 M in THF
别名:
苯基乙炔化锂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5C≡CLi
CAS号:
分子量:
108.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
濃度
1.0 M in THF
密度
0.91 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[Li]C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H5.Li/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;/h3-7H;
InChI 密鑰
QQONVLVTCMNCTJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F
閃點(°C)
-17 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter